Standard pattern forceps
Standard pattern forceps
Acier inoxydable, 145 mm, Serrated, Straight, 3,25×1,6 mm, 3,25 mm
N° de catalogue FSCI11000-14
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
N° de catalogue FSCI11000-14
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Standard pattern forceps
Standard pattern forceps
Acier inoxydable, 145 mm, Serrated, Straight, 3,25×1,6 mm, 3,25 mm
Prix
SFr. 18.32
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    145 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    05
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip size:
    3,25×1,6 mm
  • Tip width:
    3,25 mm
  • Tip shape:
    Straight