Metzenbaum scissors
Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, straight tips, Toughcut® , 180 mm, 29 mm, +
Codice catalogo FSCI14116-18
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Metzenbaum scissors
Codice catalogo FSCI14116-18
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Metzenbaum scissors
Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, straight tips, Toughcut® , 180 mm, 29 mm, +
Price
SFr. 57.26
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
  • Type:
    Blunt/blunt, straight tips, Toughcut® 
  • Longueur:
    180 mm
  • Seq:
    01
  • Serrated:
    +
  • Longueur de lame:
    29 mm