Metzenbaum scissors
Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, curved tips, Toughcut® , 180 mm, 29 mm, +
N° de catalogue FSCI14117-18
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Metzenbaum scissors
N° de catalogue FSCI14117-18
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Metzenbaum scissors
Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, curved tips, Toughcut® , 180 mm, 29 mm, +
Prix
SFr. 60.46
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Blunt/blunt, curved tips, Toughcut® 
  • Longueur:
    180 mm
  • Seq:
    02
  • Serrated:
    +
  • Longueur de lame:
    29 mm