Fine scissors, sharp
Fine scissors, sharp
Sharp/sharp, curved tips, 115 mm, 25 mm
N° de catalogue FSCI14061-11
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, sharp
N° de catalogue FSCI14061-11
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Fine scissors, sharp
Fine scissors, sharp
Sharp/sharp, curved tips, 115 mm, 25 mm
Prix
SFr. 54.05
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Sharp/sharp, curved tips
  • Longueur:
    115 mm
  • Seq:
    11
  • Longueur de lame:
    25 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..