Mayo-Stille scissors
Blunt/blunt, straight tips, 170 mm, 45 mm
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Type:Blunt/blunt, straight tips
- Longueur:170 mm
- Seq:04
- Longueur de lame:45 mm