Dumont #5 forceps
#5, Dumostar, 110 mm, Standard, Straight, 0,1×0,06 mm
N° de catalogue FSCI11295-00
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:#5
- Longueur:110 mm
- Matière:Dumostar
- Seq:08
- Style de pointe:Standard
- Tip size:0,1×0,06 mm
- Tip shape:Straight