Dumont #5 forceps
#5, Dumostar, 110 mm, Biology, Straight, 0,05×0,02 mm
N° de catalogue FSCI11295-10
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:#5
- Longueur:110 mm
- Matière:Dumostar
- Seq:07
- Style de pointe:Biology
- Tip size:0,05×0,02 mm
- Tip shape:Straight