Dumont #4 forceps
#4, Dumostar, 110 mm, Standard, Straight, 0,13×0,08 mm
N° de catalogue FSCI11294-00
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:#4
- Longueur:110 mm
- Matière:Dumostar
- Style de pointe:Standard
- Tip size:0,13×0,08 mm
- Tip shape:Straight