Dumont #55 forceps
#55, Inox, 110 mm, Biology, Straight, 0,05×0,02 mm
N° de catalogue FSCI11255-20
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:#55
- Longueur:110 mm
- Matière:Inox
- Seq:02
- Style de pointe:Biology
- Tip size:0,05×0,02 mm
- Tip shape:Straight