Mathieu needle holders
Clamping length of 14 mm, Lockable, Acier inoxydable, 140 mm, Serrated, tungsten carbide, Straight, 2,3 mm
N° de catalogue FSCI12510-14
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Lockable
- Désignation:Clamping length of 14 mm
- Longueur:140 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Serrated, tungsten carbide
- Tip width:2,3 mm
- Tip shape:Straight