Dumont #5 forceps
#5, Dumoxel, 110 mm, Standard, Straight, 0,1×0,06 mm
N° de catalogue FSCI11251-30
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:#5
- Longueur:110 mm
- Matière:Dumoxel
- Seq:03
- Style de pointe:Standard
- Tip size:0,1×0,06 mm
- Tip shape:Straight