Moria Iris forceps
MC31, Inox, 100 mm, Serrated, Curved, 0,5×0,4 mm, 0,5 mm
N° de catalogue FSCI11370-31
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Moria Iris forceps
N° de catalogue FSCI11370-31
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Moria Iris forceps
Moria Iris forceps
MC31, Inox, 100 mm, Serrated, Curved, 0,5×0,4 mm, 0,5 mm
Prix
SFr. 139.71
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type:
    MC31
  • Longueur:
    100 mm
  • Matière:
    Inox
  • Seq:
    01
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip size:
    0,5×0,4 mm
  • Tip width:
    0,5 mm
  • Tip shape:
    Curved