Moria Iris forceps
MC32, Inox, 100 mm, Serrated, Straight, 0,5×0,3 mm, 0,5 mm
N° de catalogue FSCI11370-32
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:MC32
- Longueur:100 mm
- Matière:Inox
- Seq:02
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:0,5×0,3 mm
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Straight