Graefe forceps
Graefe forceps
Titane, 100 mm, Serrated, Curved, 1,2×0,9 mm, 1,2 mm
N° de catalogue FSCI11652-10
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Graefe forceps
N° de catalogue FSCI11652-10
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Graefe forceps
Graefe forceps
Titane, 100 mm, Serrated, Curved, 1,2×0,9 mm, 1,2 mm
Prix
SFr. 90.24
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    100 mm
  • Matière:
    Titane
  • Seq:
    10
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip size:
    1,2×0,9 mm
  • Tip width:
    1,2 mm
  • Tip shape:
    Curved