(±)-2-Hexanol ≥99%
(±)-2-Hexanol ≥99%
Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue L05993.22
Inflammable
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
(±)-2-Hexanol ≥99%
N° de catalogue L05993.22
Numéro CAS:  626-93-7
(±)-2-Hexanol ≥99%
(±)-2-Hexanol ≥99%
Flacon verre pour solides, 100 g
Numéro CAS:  626-93-7
Prix
SFr. 369.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 626-93-7 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4140 Odour: Characteristic Melting Point: -23° Boiling Point: 137-139° Beilstein Reference: 1718996 UN No.: 2282 MDL No.: MFCD00004585
Synonymes:  (±)-Methyl butyl carbinol, (±)-Butyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy hexane
  • Numéro CAS:626-93-7
  • Formule:C₆H₁₄O
  • Numéro MDL:MFCD00004585
  • Poids moléculaire:102.18 g/mol
  • Point d'ébullition:137…139 °C
  • Point de fusion:–23 °C
  • Densité:0,810
  • Point d'éclair:45 °C (113 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:210-971-4
  • UN:2282
  • ADR:3,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 g
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..