(±)-2-Hexanol ≥99%
Flacon verre pour solides, 25 g
Purity: 99% CAS No.: 626-93-7 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4140 Odour: Characteristic Melting Point: -23° Boiling Point: 137-139° Beilstein Reference: 1718996 UN No.: 2282 MDL No.: MFCD00004585
: (±)-Methyl butyl carbinol, (±)-Butyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy hexane
- :626-93-7
- :C₆H₁₄O
- :MFCD00004585
- :102.18 g/mol
- :137…139 °C
- :–23 °C
- :0,810
- :45 °C (113 °F)
- :Température ambiante
- :210-971-4
- :2282
- :3,III
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g