Bain sec agit PHMT-PSC24 pour microtubes, temprature ambiante +5 jusqu' 100 C 0,1C. Livr avec bloc pour 24 tubes 2,0 ml, des blocs supplmentaires interchangeables peuvent tre commands sparment. Vitesse 250 1400 t/min. LxPxH 205x230x1 1 * 1 Pce
Codice catalogo 444-0729
Nome del fornitore: GRANT INSTRUMENTS
Frequently Bought Together