D-Cyclosérine
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue BACE4030155.0025
Marketsource
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
D-Cyclosérine
N° de catalogue BACE4030155.0025
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numéro CAS: 68-41-7
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: D-(+)-Cycloserine, Cycloserine, D(+)-Cycloserine, (R)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, D-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (R)-(+)-Cycloserine
- Numéro CAS:68-41-7
- Formule:C₃H₆N₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00005353
- Poids moléculaire:102.09 g/mol
- Température de stockage:Congélateur
- EINECS:200-688-4
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..