D-Cyclosérine
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue BACE4030155.0005
Marketsource
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
D-Cyclosérine
N° de catalogue BACE4030155.0005
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numéro CAS: 68-41-7
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: D-(+)-Cycloserine, Cycloserine, D(+)-Cycloserine, (R)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, D-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (R)-(+)-Cycloserine
- Numéro CAS:68-41-7
- Formule:C₃H₆N₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00005353
- Poids moléculaire:102.09 g/mol
- Température de stockage:Congélateur
- EINECS:200-688-4
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



