Formamide solution, NMR reference standard, Supelco®
Formamide solution, 90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR reference standard, NMR tube size 5 mm x 8 in., 1
N° de catalogue 551384-8IN
Fournisseur: Merck
Formamide solution, NMR reference standard, Supelco®
N° de catalogue 551384-8IN
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Concentration:90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
- Cdt:1
- Normes:NMR reference standard
- Désignation:Formamide solution
- Info cdt:NMR tube size 5 mm x 8 in.
- Cat. No.:551384-8IN
- Désignation:Formamide solution