Connectors
Connectors
Connector, 25 mm TC to 9,5 mm hose barb, Polysulfone
N° de catalogue KRB4-3PS
Fournisseur:   Cytiva
Connectors
N° de catalogue KRB4-3PS
Fournisseur:  Cytiva
Connectors
Connector, 25 mm TC to 9,5 mm hose barb, Polysulfone
Prix
SFr. 204.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Connector, 25 mm TC to 9,5 mm hose barb
  • Matière:
    Polysulfone
  • Seq:
    02