Microscopes droits, Axio Lab.A1
Microscope stand for axio lab A1 HAL 35, Binoculaire, —
  630-2143
 :   ZEISS
Microscopes droits, Axio Lab.A1
  630-2143
 :  ZEISS
Microscopes droits, Axio Lab.A1
Microscopes droits, Axio Lab.A1
Microscope stand for axio lab A1 HAL 35, Binoculaire, —
SFr. 1’901.00
1 * 1 ST
Les Axio Lab.A1 ont été conçus pour des applications biomédicales.
  • Applications fond clair, contraste de phase, polarisation ou fluorescence effectuées avec des objectifs IC²S
  • Éclairage LED disponible en option
  • Fluorescence LED excitée dans l'UV et dans le bleu
  • Étude de petites structures en posture relâchée
  • Traitement anti-fongique pour les zones tropicales
Ils offrent une flexibilité dans l'analyse des défauts, le contrôle qualité et le test des matériaux. Versions pour arthroscopie ou examen de coloscopie en biréfringence - Veuillez contacter votre agence Avantor locale pour plus d'informations.
 : Conception ergonomique certifiée TÜV pour plus de confort.
  • Grossissement:
  • Désignation:
    Microscope stand for axio lab A1 HAL 35
  • Seq:
    02
  • Type:
    Binoculaire
  • Cat. No.:
    630-2143
  • Oculaires:
    Grand champ 10×/23 mm
  • Éclairage:
    Halogen
  • Mise au point:
    Molette à tension réglable
  • Platine:
    75×30 mm
  • Tourelle:
    5 positions
Accessories
  •  
    Désignation
  • 630-2581
    Micromètre de platine pour lumière incidente 5 +100/100y - 5 lignes avec 1 mm d'intervalle en sens y - 100 lignes avec 1/100 mm d'intervalle en sens y
    1 * 1 ST - SFr. 320.15
  •  
    Désignation
  • ZEIS4155101901000
    Housse anti-poussière
    1 * 1 ST - SFr. 15.20
  •  
    Désignation
    Tension
    Puissance
  • 630-2389
    Ampoule halogène
    12 V
    35 W
    1 * 1 ST
  •  
    Désignation
  • ZEIS0000000552376
    LED spot 12 V/3×2 W
    1 * 1 ST
  •  
    Désignation
  • ZEIS4300379100000
    Base plate for stability
    1 * 1 ST - SFr. 92.15
  •  
    Désignation
  • ZEIS4237329040000
    Intermediate plate for tubes
    1 * 1 ST
  •  
    Désignation
  • 630-1424
    Adaptateur 60C 1/2" 0,5x (pour caméra vidéo 1/2" avec C-mount)
    1 * 1 ST - SFr. 787.55
  •  
    Désignation
  • 630-0393
    Housse de protection K, 300x190x400 mm
    1 * 1 ST - SFr. 17.10
  •  
    Désignation
  • 630-0394
    Housse de protection G, 570x135x650 mm
    1 * 1 ST - SFr. 18.05
  •  
    Désignation
  • 630-0400
    Condenseur ultra 1,20/1,40 (0,75 -1,00)
    1 * 1 ST - SFr. 1’071.60
  •  
    Désignation
  • 630-0401
    Condenseur fond noir à sec 0,80/0,95 (0,6/0,75)
    1 * 1 ST - SFr. 824.60
  •  
    Désignation
  • 630-0420
    Filtre de polarisation, 32 mm
    1 * 1 ST - SFr. 392.35
  •  
    Désignation
  • 630-0422
    Compensateur Lambda/4 6×20
    1 * 1 ST - SFr. 600.40
  •  
    Désignation
  • 630-2388
    Recharge pour marqueur d'objets
    1 * 1 ST - SFr. 64.60
  •  
    Désignation
  • 630-2387
    Marqueur d'objets (se positionne à la place d'un objectif)
    1 * 1 ST - SFr. 309.70
  •  
    Désignation
  • ZEIS4277010000000
    Polariseur D fixe, rétractable
    1 * 1 ST - SFr. 402.80
  •  
    Désignation
  • ZEIS4277060000000
    Polariseur D, rotatif à 90°, escamotable
    1 * 1 ST - SFr. 707.75
  •  
    Désignation
  • ZEIS4277070000000
    Polariseur D 90° tournant avec support de verre coloré
    1 * 1 ST - SFr. 826.50
  •  
    Désignation
  • ZEIS4323010000000
    Specimen slide holder for one-hand operation
    1 * 1 ST - SFr. 213.75
  •  
    Désignation
  • 630-0343
    Polariseur fixe avec lame lambda
    1 * 1 ST - SFr. 1’325.25
  •  
    Désignation
  • ZEIS4261120000000
    Adaptateur de caméra, 60N-C 2/3, 0,5×"
    1 * 1 ST - SFr. 746.70
  •  
    Désignation
    Modèle
    Résolution
  • ZEIS4265109901000
    Appareil photo numérique
    AxioCam HRc
    1,4 MP
    1 * 1 ST
  •  
    Désignation
    Tension
    Puissance
  • ZEIS0000000488372
    Ampoule halogène avec réflecteur
    12 V
    50 W
    1 * 1 ST - SFr. 11.03
  •  
    Désignation
    Tension
    Puissance
  • 630-1711
    Ampoule halogène
    6 V
    30 W
    1 * 1 ST - SFr. 50.12
  •  
    Désignation
  • ZEIS4103800300000
    Language pack English UK (O) - keyboard with English (UK) layout
    1 * 1 ST