Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Human IL-1 Beta ELISPOT Kit

Human IL-1 Beta ELISPOT Kit

Human IL-1 Beta ELISPOT kit, 96 tests
N° de catalogue ABCAAB62924-96
Fournisseur:   Abcam
Human IL-1 Beta ELISPOT Kit
N° de catalogue ABCAAB62924-96
Fournisseur:  Abcam
Numéro CAS:  
Human IL-1 Beta ELISPOT Kit
Human IL-1 Beta ELISPOT Kit

Human IL-1 Beta ELISPOT kit, 96 tests

Numéro CAS:  
Prix
SFr. 509.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 96 Tests
Product Details & Documents

Human IL-1 Beta ELISPOT kit is a ELISPOT kit for the sensitive detection of Human IL-1 Beta production in a single cell suspension.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Human IL-1 Beta ELISPOT kit
  • Tests par set:
    96 tests
  • Cat. No.:
    ABCAAB62924-96
  • Formulaire:
    Pre-coated
  • Symbole de l'antigène:
    IL-1 beta
  • Species reactivity:
    Human
  • Type déchantillon:
    Suspension cells
  • Processing time:
    Multiple steps
  • Regulatory status:
    RUO
  • Température de stockage:
    4 ℃

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.