Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Human Granzyme B ELISPOT Kits

Human Granzyme B ELISPOT Kits

Human Granzyme B ELISPOT kit, 96 tests
N° de catalogue ABCAAB62922-96
Fournisseur:   Abcam
Human Granzyme B ELISPOT Kits
N° de catalogue ABCAAB62922-96
Fournisseur:  Abcam
Numéro CAS:  
Human Granzyme B ELISPOT Kits
Human Granzyme B ELISPOT Kits

Human Granzyme B ELISPOT kit, 96 tests

Numéro CAS:  
Prix
SFr. 509.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 96 Tests
Product Details & Documents
Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Human Granzyme B ELISPOT kit
  • Tests par set:
    96 tests
  • Cat. No.:
    ABCAAB62922-96
  • Formulaire:
    Pre-coated
  • Nom de l'antigène:
    Granzyme B
  • Species reactivity:
    Human
  • Processing time:
    Multiple steps
  • Regulatory status:
    RUO
  • Température de stockage:
    4 °C

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.