Screw top vials
Vials, 4,00 ml, 14,75×45 mm, ambré, Non, 13-425
N° de catalogue SIAL854986
Fournisseur: Merck
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:13-425
- Ø×h:14,75×45 mm
- Capacité:4,00 ml
- Couleur:ambré
- Désignation:Vials
- Seq:22