Screw top vials
Vials, 40,00 ml, 29×82 mm, incolore, Non, 24-400
SIAL27184
: Merck
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:24-400
- Ø×h:29×82 mm
- Capacité:40,00 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Vials
- Seq:18