Screw top vials
Vials, 22,00 ml, 23×85 mm, incolore, Non, 20-400
N° de catalogue SIAL27173
Fournisseur: Merck
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:20-400
- Ø×h:23×85 mm
- Capacité:22,00 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Vials
- Seq:17