Screw top vials | Avantor
Screw top vials
Vials, 15,00 ml, 21×70 mm, incolore, Non, 18-400
N° de catalogue SIAL27162
Fournisseur:   Merck
Screw top vials
N° de catalogue SIAL27162
Fournisseur:  Merck
Screw top vials
Vials, 15,00 ml, 21×70 mm, incolore, Non, 18-400
Prix
SFr. 152.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Non
  • Taille du bouchon:
    18-400
  • Ø×h:
    21×70 mm
  • Capacité:
    15,00 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Vials
  • Seq:
    16
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..