Screw top vials
Vials, with write-on patch, 4,00 ml, 15×45 mm, ambré, Non, 13-425
N° de catalogue SIAL27116-U
Fournisseur: Merck
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:13-425
- Ø×h:15×45 mm
- Capacité:4,00 ml
- Couleur:ambré
- Désignation:Vials, with write-on patch
- Seq:24
- Cat. No.:SIAL27116-U