Screw top vials
Vials, silanised, 4,00 ml, 15×45 mm, incolore, Non, 13-425
N° de catalogue SIAL27114
Fournisseur: Merck
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:13-425
- Ø×h:15×45 mm
- Capacité:4,00 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Vials, silanised
- Seq:11