Screw top vials
Vials, graduated, 22,00 ml, 23×85 mm, incolore, Non, 20-400
N° de catalogue SIAL27027-U
Fournisseur:   Merck
Screw top vials
N° de catalogue SIAL27027-U
Fournisseur:  Merck
Screw top vials
Vials, graduated, 22,00 ml, 23×85 mm, incolore, Non, 20-400
Prix
SFr. 205.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Non
  • Taille du bouchon:
    20-400
  • Ø×h:
    23×85 mm
  • Capacité:
    22,00 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Vials, graduated