Screw top vials
Vials, graduated, 4,00 ml, 15×45 mm, incolore, Non, 13-425
Catalog # SIAL27024
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:13-425
- Ø×h:15×45 mm
- Capacité:4,00 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Vials, graduated
- Seq:02