Screw top vials
Vials, graduated, 2,00 ml, 12×32 mm, incolore, Non, 8-425
N° de catalogue SIAL27023
Fournisseur: Merck
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:8-425
- Ø×h:12×32 mm
- Capacité:2,00 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Vials, graduated
- Seq:01