Screw top vials
Vials, 15,00 ml, 21×70 mm, ambré, Non, 18-400
N° de catalogue SIAL27088-U
Fournisseur: Merck
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:18-400
- Ø×h:21×70 mm
- Capacité:15,00 ml
- Couleur:ambré
- Désignation:Vials
- Seq:28