Accessories
Gelatin filters, wavelength 600 nm, bandpass ± 5 nm
N° de catalogue SHEW47189150
Fournisseur: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Gelatin filters, wavelength 600 nm, bandpass ± 5 nm
- Seq:03