Acide (2-bromophényl)acétique
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue COBBCA-4346-100G
Marketsource
Fournisseur: COMBI-BLOCKS
Acide (2-bromophényl)acétique
N° de catalogue COBBCA-4346-100G
Fournisseur: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numéro CAS: 18698-97-0
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
- Numéro CAS:18698-97-0
- Formule:(C₆H₄Br)CH₂COOH
- Numéro MDL:MFCD00004314
- Poids moléculaire:215.05 g/mol
- Point d'ébullition:308 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:107,5 °C
- EINECS:242-509-2
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



