Acide phénylmétaborique
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue COBBBB-2375-100G
Marketsource
Fournisseur: COMBI-BLOCKS
Acide phénylmétaborique
N° de catalogue COBBBB-2375-100G
Fournisseur: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numéro CAS: 98-80-6
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Phenylmetaboric acid, Dihydroxy(phenyl)borane, Phenyl boric acid, Benzeneboronic acid
- Numéro CAS:98-80-6
- Formule:C₆H₇BO₂
- Numéro MDL:MFCD00002103
- Poids moléculaire:121.93 g/mol
- Index Merck:13,01068
- Point de fusion:217…220 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-701-9
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g



