Acide phénylmétaborique
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue COBBBB-2375-25G
Marketsource
Fournisseur: COMBI-BLOCKS
Acide phénylmétaborique
N° de catalogue COBBBB-2375-25G
Fournisseur: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numéro CAS: 98-80-6
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Phenylmetaboric acid, Dihydroxy(phenyl)borane, Phenyl boric acid, Benzeneboronic acid
- Numéro CAS:98-80-6
- Formule:C₆H₇BO₂
- Numéro MDL:MFCD00002103
- Poids moléculaire:121.93 g/mol
- Index Merck:13,01068
- Point de fusion:217…220 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-701-9
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



