3-Bromophénétole
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue COBBOT-0755-25G
Marketsource
Fournisseur: COMBI-BLOCKS
3-Bromophénétole
N° de catalogue COBBOT-0755-25G
Fournisseur: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numéro CAS: 2655-84-7
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 3-Bromophenyl ethyl ether, 1-Bromo-3-ethoxybenzene
- Numéro CAS:2655-84-7
- Formule:C₈H₉BrO
- Numéro MDL:MFCD00274287
- Poids moléculaire:201.06 g/mol
- EINECS:220-186-9
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g