3-Bromophénétole
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue COBBOT-0755-5G
Marketsource
Fournisseur:   COMBI-BLOCKS
3-Bromophénétole
N° de catalogue COBBOT-0755-5G
Fournisseur:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numéro CAS:  2655-84-7
3-Bromophénétole
Glass bottle for solids, 5 g
Numéro CAS:  2655-84-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  3-Bromophenyl ethyl ether, 1-Bromo-3-ethoxybenzene
  • Numéro CAS:2655-84-7
  • Formule:C₈H₉BrO
  • Numéro MDL:MFCD00274287
  • Poids moléculaire:201.06 g/mol
  • EINECS:220-186-9
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5 g
Spécifications