Automatic burettes, Pellet pattern, Class AS
Automatic burettes, Pellet pattern, Class AS
Avec bande Schellbach bleue, 50 ml, 0,1 ml, 0,05 ± ml
N° de catalogue WITG3.122.505
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Automatic burettes, Pellet pattern, Class AS
N° de catalogue WITG3.122.505
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Automatic burettes, Pellet pattern, Class AS
Automatic burettes, Pellet pattern, Class AS
Avec bande Schellbach bleue, 50 ml, 0,1 ml, 0,05 ± ml
Prix
SFr. 573.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS, conformity certified, made of DURAN.
  • Main point ring-graduation
  • Without stopcock between burette and reservoir
  • Lateral needle valve stopcock, with PTFE-needle valve
  • With overtwist device
  • With 2000 ml reservoir bottle, without aspirator bulb
Spécifications
  • Capacité:
    50 ml
  • Désignation:
    Avec bande Schellbach bleue
  • Division:
    0,1 ml
  • Tolérance:
    0,05 ± ml