Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Bucket with plastic handle and lid, UN-Y approved, blanc, 5,5 L, 237 mm, 208 mm
N° de catalogue RIXI7-5101-055
Buckets, Round, PP
N° de catalogue RIXI7-5101-055
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Bucket with plastic handle and lid, UN-Y approved, blanc, 5,5 L, 237 mm, 208 mm
Prix
SFr. 956.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 80 ST
Product Details & Documents
Buckets made of PP, white.
  • With or without UN approval
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
Spécifications
  • Capacité:
    5,5 L
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Bucket with plastic handle and lid, UN-Y approved
  • Hauteur:
    208 mm
  • Seq:
    11
  • Ø:
    237 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7100-025
    Couvercle à levier pour seau 2,5 L, PP, étanche
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7100-050
    Couvercle à levier, pour seau 5 L, PP, étanche
    Seaux de 5 l
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7100-100
    Couvercle à levier pour seau de 10 L, PP, étanche
    Seaux de 10 l
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 48 ST - SFr. 103.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7200-180
    Lid for 15 l bucket, oval, PP
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 36 ST - SFr. 123.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7100-018
    Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 180 ST - SFr. 261.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7100-010
    Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 ST - SFr. 16.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7100-006
    Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 435 ST - SFr. 263.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7100-210
    Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 15 ST - SFr. 63.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • RIXI8-7100-300
    Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 64.20