Concentrator
Concentrator
Concentrateur, solution, à utiliser avec Tube-O-DIALYZER™, 125 mL
N° de catalogue 786-143
Fournisseur:   G-Biosciences
Concentrator
N° de catalogue 786-143
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
Concentrator
Concentrateur, solution, à utiliser avec Tube-O-DIALYZER™, 125 mL
Numéro CAS:  
Prix
151.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 125 mL
Product Details & Documents
The concentrator is a high molecular weight polymer which will not migrate across the dialysis membrane. The concentrator is placed against the dialysis membrane of the Tube-O-DIALYZER™, where it rapidly absorbs water from the sample and reduces the sample volume. The concentrator can be used with dialysis bags and other dialysis devices.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    125 mL
  • Désignation:
    Concentrateur, solution, à utiliser avec Tube-O-DIALYZER™