Gram Negative lysis buffer
Gram Negative lysis buffer
Gram negative lysis buffer, 125 mL
N° de catalogue 786-566
Fournisseur:   G-Biosciences
Gram Negative lysis buffer
N° de catalogue 786-566
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
Gram Negative lysis buffer
Gram Negative lysis buffer
Gram negative lysis buffer, 125 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 65.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 125 mL
Product Details & Documents
Gram-negative lysis buffer is an extraction buffer for soluble proteins from Gram-negative bacteria. It is a proprietary improvement on the lysozyme based lysis in combination with various salts and agents, which allows extraction of soluble proteins. This buffer has been tested for use with several widely used bacteria including E.coli strains.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    125 mL
  • Désignation:
    Gram negative lysis buffer
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..