Extraction unit E-812/E-816
Extraction units E-812 SOX, E-816, 190 ml, 1200 W
N° de catalogue BUCH047581
Fournisseur: BUCHI
Aller à
Product Details & Documents
Soxhlet extraction for exhaustive total fat extraction with preceding hydrolysis
- Run six samples simultaneously with E-816 model
- Reduced solvent consumption and lower running costs
- High speed heating with ceramic plates and individual heating zones
Spécifications
- Capacité extracteur:190 ml
- Type:E-816
- Désignation:Extraction units E-812 SOX
- Puissance:1200 W
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BUCH049427Beaker Soxhlet / ECE, 80 mm, 130 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 229.90
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix