Nuts, hexagonal, BOLA
M 8, 9,0 mm, 13 mm, 1,25 mm, PTFE
N° de catalogue BOHLH1132-26
Fournisseur: Bohlender
Aller à
Product Details & Documents
PTFE, white.
- Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
- Universal chemical resistance
- Similar to DIN 934 / DIN EN ISO 4032
Spécifications
- Hauteur:9,0 mm
- Matière:PTFE
- Ø tête:13 mm
- Filetage:M 8
- Pas de vis:1,25 mm