Threaded couplings
GL 32
N° de catalogue BOHLH900-04
Fournisseur: Bohlender
Aller à
Product Details & Documents
Connector, screw thread coupling, made of PTFE. Two screw caps made of PPS or PBTP with GL thread and a PTFE/FPM gasket. The product is only exposed to PTFE.
- Applicable for connecting two GL threads of different sizes
- Temperature resisitance from −200 to +250 ºC
- Very good chemical resistance
- FDA conformity
Spécifications
- Filetage:GL 32
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..