Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
3 ml, , 22 mm, 17 mm
Catalog # BOHLA136-02
Supplier:   Bohlender
Béchers, forme basse
Catalog # BOHLA136-02
Supplier:  Bohlender
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
3 ml, , 22 mm, 17 mm
Price
SFr. 22.10
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, with spout.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to +250 °C
  • Flat bottom for good heat transfer, for example when used on regulated hotplates
Thick walled, with reinforced lip and exceptionally smooth inner walls to prevent contamination. Non stick. Low gas permeability.
Specifications
  • Ø ext.:
    17 mm
  • Capacité:
    3 ml
  • Hauteur:
    22 mm
  • Seq:
    01
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Availability
    Price
  • BOHLH927-05
    __
    __
    Bécher capacité 25 ml, 40 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 26.80 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Availability
    Price
  • BOHLH927-07
    __
    __
    Bécher capacité 100 ml, 60 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 29.60 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Availability
    Price
  • BOHLH927-08
    __
    __
    Bécher capacité 150 ml, 66 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 55.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Availability
    Price
  • BOHLH927-09
    __
    __
    Bécher capacité 250 ml, 82 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 34.50 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Availability
    Price
  • BOHLH927-11
    __
    __
    Bécher capacité 500 ml, 94 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 71.80 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Availability
    Price
  • BOHLH927-13
    __
    __
    Bécher capacité 1000 ml, 125 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 187.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Availability
    Price
  • BOHLH927-14
    __
    __
    Bécher capacité 2000 ml, 166 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 182.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Availability
    Price
  • BOHLH927-15
    __
    __
    Bécher capacité 3000 ml, 185 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 363.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Availability
    Price
  • BOHLH927-04
    __
    __
    Bécher capacité 10 ml, 35 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 18.60 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Availability
    Price
  • BOHLH927-03
    __
    __
    Bécher capacité 5 ml, 27 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 12.40 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
    Availability
    Price
  • BOHLH927-06
    __
    __
    Bécher capacité 50 ml, 50 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 34.20 SFr.