Béchers, forme basse
250 ml, , 97 mm, 65 mm
  BOHLA136-09
 :   Bohlender
Béchers, forme basse
  BOHLA136-09
 :  Bohlender
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
250 ml, , 97 mm, 65 mm
SFr. 117.00
1 * 1 ST
PTFE, with spout.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to +250 °C
  • Flat bottom for good heat transfer, for example when used on regulated hotplates
Thick walled, with reinforced lip and exceptionally smooth inner walls to prevent contamination. Non stick. Low gas permeability.
  • Ø ext.:
    65 mm
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    97 mm
  • Seq:
    08
Accessories
  •  
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
  • BOHLH927-05
    __
    __
    Bécher capacité 25 ml, 40 mm
    1 * 1 ST - SFr. 26.80
  •  
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
  • BOHLH927-07
    __
    __
    Bécher capacité 100 ml, 60 mm
    1 * 1 ST - SFr. 29.60
  •  
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
  • BOHLH927-08
    __
    __
    Bécher capacité 150 ml, 66 mm
    1 * 1 ST - SFr. 55.00
  •  
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
  • BOHLH927-09
    __
    __
    Bécher capacité 250 ml, 82 mm
    1 * 1 ST - SFr. 34.50
  •  
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
  • BOHLH927-11
    __
    __
    Bécher capacité 500 ml, 94 mm
    1 * 1 ST - SFr. 71.80
  •  
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
  • BOHLH927-13
    __
    __
    Bécher capacité 1000 ml, 125 mm
    1 * 1 ST - SFr. 187.00
  •  
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
  • BOHLH927-14
    __
    __
    Bécher capacité 2000 ml, 166 mm
    1 * 1 ST - SFr. 182.00
  •  
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
  • BOHLH927-15
    __
    __
    Bécher capacité 3000 ml, 185 mm
    1 * 1 ST - SFr. 363.00
  •  
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
  • BOHLH927-04
    __
    __
    Bécher capacité 10 ml, 35 mm
    1 * 1 ST - SFr. 18.60
  •  
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
  • BOHLH927-03
    __
    __
    Bécher capacité 5 ml, 27 mm
    1 * 1 ST - SFr. 12.40
  •  
    Désignation
    Capacité
    Pour l'utilisation avec
  • BOHLH927-06
    __
    __
    Bécher capacité 50 ml, 50 mm
    1 * 1 ST - SFr. 34.20