Spatules doubles
120 mm, 16 mm, blanc
Catalog # BOHLH915-02
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
En PTFE blanc.
- Avec extrémités coniques
- Résistance chimique universelle
- Résistance à une température de -200 à +250 °C
- Adaptées au contact alimentaire (conforme aux exigences de la FDA)
Specifications
- Couleur:blanc
- Longueur:120 mm
- Seq:01
- Largeur de la lame:16 mm